  • Kryteria
    • Na stanie (4)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Zasilacze do systemów do elektroforezy
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (732-1695)
Producent:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Opis:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  CONSORT
Opis:   Electrophoresis power supply, EV265, Napięcie (V): 0 - 600, Wtyczka-EU
Numer katalogowy: (732-2381)
Producent:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Opis:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  GE Healthcare - Life Sciences
Opis:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Numer katalogowy: (732-1693)
Producent:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Opis:   The PS200HC 200 V high current power supply is ideal for large electrophoretic blotting applications and for low voltage electrophoresis runs. The sma...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (CBSCEPS-300X)
Producent:  Expedeon
Opis:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (OWLAEC3000XL2)
Producent:  OWL SCIENTIFIC
Opis:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, the Owl™ EC-3000XL2 power supply has a power-off memory that retains settings after shut-down. Owl™ EC...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  OWL SCIENTIFIC
Opis:   Ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis, as well as electroblotting, the Owl™ EC-1000XL2 power supply has a power-off memory that retains setti...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 16
  1  2  Następny