Drukuj
Wyszukano: Systemy do elektroforezy
71  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Systemy do elektroforezy VWR® Real Time rewolucjonizują elektroforezę DNA. Nie jest już konieczne wyjmowanie żelu ze zbiornika, umieszczanie go na tra...
Producent: VWR Collection
Opis: The JustCast system is a flexible and quick system for casting multiple PerfectBlue™ compatible 'mini' gels at the same time, without the need to tape...
Numer katalogowy: (700-0531)
Producent: VWR Peqlab
Opis: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) just a short distance, for example when geno...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: ShiroGEL vertical 20 zapewnia elastyczność aplikacji i wyróżnia się łatwością odlewania i ustawiania żelu, wymagając jedynie czterech śrub do zabezpie...
Producent: VWR Collection
Opis: Bardzo szeroki, do żeli 20×10 cm, Twin ExW S idealnie nadaje się do szybkich separacji analitycznych lub separacji dużych próbek. Połączenie konstrukc...
Producent: VWR Collection
Opis: Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie oraz łatwej obsłudze, systemy elektroforezy poziomej shiroGEL oraz ich akcesoria zostały stworzone aby sprost...
Numer katalogowy: (700-0435)
Producent: VWR Peqlab
Opis: Based on the Maxi M model, the Maxi M 'Revolution' offers an in-built buffer circulation system, powered by the system's electrodes. At the cathode, h...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-0741)
Producent: VWR Collection
Opis: Najmniejszy ze wszystkich systemów elektroforezy PerfectBlue, Mini S może być stosowany do 24 próbek, umożliwiając krótką i szybką separację próbek. M...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: System PerfectBlue Twin S przeznaczony jest do szybkiego oddzielania typowych miniżeli o wymiarach 10×10 cm. Ze względu na niewielkie rozmiary i zdoln...
Numer katalogowy: (700-0777)
Producent: VWR Collection
Opis: Największy z serii 'Mini', zdolny do pracy z żelami 12×14 cm, nadal oferuje wygodę bezpośredniego odlewania żelu na tacę, w łatwym do zarządzania rozm...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (730-0340)
Producent: VWR Collection
Opis: This 96-well format horizontal gel electrophoresis unit is compatible with 8-channel multichannel pipettes, and matches up with a standard 96-well pla...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-0842)
Producent: VWR Collection
Opis: Dzięki wyjątkowo szerokiej konstrukcji Midi ExW jest idealny, gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia wielu próbek (do 200) w niewielkiej odległości, na...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-0758)
Producent: VWR Collection
Opis: System elektroforezy PerfectBlue Mini M ma bardzo wygodny rozmiar do szerokiego zakresu rutynowych zastosowań. Dostarczany z dwoma grzebieniami, ale z...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: W przypadku żeli o wymiarach 16×14 cm Twin M jest wszechstronnym systemem do zastosowań SDS PAGE, a także do niedenaturującej elektroforezy białek, SS...
Numer katalogowy: (700-0910)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten „bardzo szeroki” zbiornik Maxi został opracowany specjalnie z myślą o dużej liczbie próbek i krótkich czasach separacji. Mieszczący do 10 grzebien...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (700-0003)
Producent: VWR Collection
Opis: Mini Gel II to kompletny system do elektroforezy, który zawiera wszystkie elementy do elektroforezy poziomej - tace na żel, grzebienie, stanowisko do ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom