Drukuj
VWR® Mini Gel II, System elektroforezy
Dostawca: VWR
VWR®
700-0003EA 4740 PLN
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, System elektroforezy
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy poziomej
Mini Gel II to kompletny system do elektroforezy, który zawiera wszystkie elementy do elektroforezy poziomej - tace na żel, grzebienie, stanowisko do odlewania, zbiornik na żel i cyfrowe zasilanie.
  • Zbiornik migracyjny i taca na żel są uformowane w sposób zapewniający szczelność i długą żywotność, a pokrywa pojemnika z żelem jest wentylowana aby rozpraszać ciepło powstałe podczas elektroforezy.
  • Zasilacz jest łatwo odłączany dzięki czemu czyszczenie jest proste.
  • Przyciski trybu pracy oraz strzałki na klawiaturze membranowej dają łatwość programowania, pokazując wszystkie parametry na dużym, cyfrowym wyświetlaczu.
  • Zestawy do wylewania żeli są zaprojektowane tak, że nie ma potrzeby wykorzystywania taśm lub przekładek a tace do wylewania posiadają wiele szczelin dla trzymania grzebienia w odpowiednim miejscu.
  • Elektrody są umieszczone w kasetach w celu ochrony przed uszkodzeniem
Dodatkowe informacje: Dostarczane z zbiornikiem na żel, zasilaczem bezpośrednim, standardowym zestawem do wylewania żelu Standardowy zestaw do wylewania żelu zawiera: taca na żel 12.5×13 cm, oraz dwie o wymiarach 12.5×6 cm, 4 grzebienie 14/28 (1mm) i stanowisko do odlewania Standardowy zestaw do wylewania Optional Micro zawiera: 4 przeźroczyste tace 6x6cm, 2 grzebienie 5/8 (1mm) i stanowisko do odlewania