Drukuj
Elektroporator, Multiporator®
Dostawca: Eppendorf
Multiporator®
EPPE4308031.000EA 1920 PLN
EPPE4308031.000 732-0114 700-1284 732-6003
Elektroporator, Multiporator®
Systemy do elektroporacji Elektroporatory
Elektroporacja komórek zwierzęcych i ludzkich, komórek macierzystych i komórek embrionalnych. Stabilna i przejściowa transfekcja komórek eukariotycznych. Efektywny i oszczędny transfer siRNA.
  • Kompaktowy i przenośny
  • Łatwy w obsłudze jasny, przyjazny dla użytkownika wyświetlacz
  • Napięcie i stała czasu są nastawiane bezpośrednio
  • Wbudowany w komorze kuwety dla większego bezpieczeństwa
  • Dokumentacja danych poprzez drukarki lub komputer PC
Specjalnie opracowane bufory elektroporacji mykoplazma testowana i sterylna, wolna od pirogenów i endoksyn.