Drukuj
Wyszukano: Wyparki
32  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: To podstawowy przyrząd w laboratoriach chemicznych odpowiedni do odparowywania, destylacji i separacji chemikaliów. Może być używany jako wielofunkcyj...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Evaporator, Rotary, VWR®
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Hei-VAP Expert Control rotary evaporators allow central control of all process parameters: Vacuum, cooling temperature, rotation and heating bath temp...
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: These evaporators are equipped with proven smart details such as Easy-Clip, patented clamping sleeve, lift stop to limit immersion depth and universal...
Producent: LABCONCO
Opis: Wyparki próżniowe CentriVap® są oferowane jako kompletne systemy lub pakiety systemowe. Do pracy z agresywnymi rozpuszczalnikami (TFA, kwas octowy, it...
Producent: LABCONCO
Opis: An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap N₂ systems, a stream of nitrogen o...
Producent: LABCONCO
Opis: This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Producent: LABCONCO
Opis: The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Producent: LABCONCO
Opis: This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
Wyprzedaż
Producent: LABCONCO
Opis: These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Producent: LABCONCO
Opis: Koncentratory próżniowe CentriVap® są dostępne w różnych konfiguracjach. Modele CentriVap® DNA dostarczane z wbudowaną pompą membranową 34 l/min, dwo...
Numer katalogowy: (535-0107)
Producent: LABCONCO
Opis: The CentriVap micro IR vacuum concentrator has a very small footprint and therefore fits in tight spaces. It is ideal for small samples such as DNA an...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Wyparka rotacyjna w skali półtechnicznej maksymalnie do 20 L.
Producent: LABCONCO
Opis: Combine the separate concentrator and cold trap components into one space-saving console and include casters for portability from laboratory to labora...
Producent: IKA
Opis: Rotary evaporators with integrated heating bath, features include an innovative control concept with a bright, high-contrast, TFT, colour-graphic cont...
Producent: IKA
Opis: Wyparki rotacyjne ze zintegrowaną łaźnią wodno-olejową, bezpieczne i proste w obsłudze, o ergonomicznym kształcie i kompaktowej obudowie.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom