  • Kryteria
    • Na stanie (2)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Koncentratory wirówkowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/12/18945012.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  LABCONCO
Opis:   Koncentratory próżniowe CentriVap® są dostępne w różnych konfiguracjach. Modele CentriVap® DNA dostarczane z wbudowaną pompą membranową 34 l/min, dwo...
Producent:  LABCONCO
Opis:   These CentriVap® vacuum concentrators are available as complete systems or system packages. The acid resistant model is recommended for corrosive solv...
Numer katalogowy: (531-0173)
Producent:  LABCONCO
Opis:   An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap N₂ systems, a stream of nitrogen o...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  LABCONCO
Opis:   The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Producent:  LABCONCO
Opis:   This evaporator speeds evaporation of up to 50 samples at the same time using dry heat and nitrogen blow down. Unlike water bath heaters, the dry bloc...
Producent:  LABCONCO
Opis:   This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  LABCONCO
Opis:   These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation...
Numer katalogowy: (WHEA297883)
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   This unit is designed for the concentration of trace amounts of analytes in an organic solvent prior to analysis.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny