  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
chodziarki-cyrkulacyjne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/47/18989747.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  HEIDOLPH
Opis:   This compact device with centrifugal drive pump provides cooling (between −20 and +40 °C) for any research application. Designed for use with rotary e...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (181-0470)
Producent:  KNF
Opis:   This chiller is characterised by its compact design and the small footprint. The easy filling of the unit combined with splash-water proofed membrane...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HUBE3033.0007.99)
Producent:  HUBER
Opis:   This air-cooled chiller provides a dedicated cooling service to all small bench top rotary evaporators and features a unique space-saving L-form. When...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (531-0459)
Producent:  HEIDOLPH
Opis:   This small chiller is suitable for use with all bench top evaporators. Ideal for routine applications.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HEID591-00220-00)
Producent:  HEIDOLPH
Opis:   This chiller should be placed directly besides the evaporator to ensure a sufficient pump performance.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5