Drukuj
Wyszukano: Ekstraktory
65  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Czysta bawełna celulozowa Odpowiednie do wszystkich typów ekstraktorów (Soxhlet, Buchi, Gerhardt i inne).
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available ...
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe. Do ekstrakcji z ciał stałych za pomocą rozpuszczalników.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, extractor head only.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet ext...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Numer katalogowy: (LENZ05367073)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Soxhlet Extractor, Complete with Dimroth condenser and flask, LF 100 flange, Pojemność: 2000 ml, Pojemność kolb: 2000 ml, Szlif: 45/40 NS
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, Borosilicate glass.
Numer katalogowy: (537-0028)
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: High-purity Whatman quartz thimbles from Cytiva support accurate, reproducible emission testing by providing low extractable levels and temperature re...
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, Borosilicate glass.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Cytiva's Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollut...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom