  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Dygestoria apteczne i szkolne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/45/18989645.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  KOETTERMANN
Opis:   For safe handling of chemicals, mineral acids, concentrated and heated acids.
Producent:  asecos
Opis:   Dla bezpiecznego bezpiecznej się z substancjami chemicznymi chemikaliami, ochrona przed niebezpiecznymi oparami i potencjalnym zagrożeniem wybuchem. B...
Numer katalogowy: (BELAH500000003)
Producent:  Bel-Art
Opis:   PE hood, clear acrylic window
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAH500000002)
Producent:  Bel-Art
Opis:   Institution Fume Hood, Benchtop, front opening 560×300 mm, Materiał: PE, Szer. x gł. x wys. zewn. (mm): 690×330×560 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAH500002002)
Producent:  Bel-Art
Opis:   Fume hood provide maximum visualization and protection during lessons. The front sash window opens to three adjustable positions for air flow control....
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5