  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Dygestoria przeciwpyłowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/09/18945209.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  AZBIL TELSTAR BENELUX B.V.
Opis:   These powder fume hoods are used wherever harmful powders or dusts are released, e.g. when weighing. The hoods guarantee the highest degree of protect...
Producent:  LABCONCO
Opis:   In nanoparticle manipulation and dry powder chemical handling, enclosures keep hazardous powders and particulates contained. Room air is pulled into t...
Producent:  Bohlender
Opis:   Anodized aluminium frame with panels made of polycarbonate.
Producent:  LABCONCO
Opis:   These portable systems provide user protection by keeping powders and particulates contained during weighing procedures. The built-in blower and HEPA ...
Producent:  BIGNEAT LTD.
Opis:   For protection from particles whilst weighing and handling powders. Two-stage filtration is used in these particulate filtration systems. Firstly a pr...
Producent:  BIGNEAT LTD.
Opis:   Extraction cabinet, Excel Plus 800, powder containment cabinet, Filtr: +, Szer. x gł. x wys. zewn. (mm): 800×740×912 mm, Szer.×Głęb.xWys. wewn.: 772×605×885 mm
Numer katalogowy: (LBCP3961622)
Producent:  LABCONCO
Opis:   XPert™ Bulk Powder Filtered System is designed to provide user protection from hazardous airborne particulates and fumes generated during powder trans...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BIGNEAT LTD.
Opis:   Excel Plus workstations are used in the laboratory for the most demanding powder handling applications, such as high accuracy weighing, processing of ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 12
  1  2  Następny