Drukuj
Wyszukano: Meble
290  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"290"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Regały i szafki, Stainless steel raised shelf, Do: VWB2 26
Producent: VWR Collection
Opis: Regały i szafki, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 590×470 mm, max. shelf workload: 100 kg, Do: IL 240PR/IL 240CR Premium inkubator chłodzący
Producent: VWR Collection
Opis: Granit polerowany. Cztery stabilne nóżki; pochłania i tłumi zewnętrzne wibracje, dzięki czemu nadaje się zarówno do precyzyjnego ważenia, jak również ...
Producent: VWR Collection
Opis: Regały i szafki, Stainless steel wire shelf, with slides set, 590×470 mm, max. shelf workload: 25 kg, Do: Chłodzony inkubator IL 240CR Premium/IL 240PR
Numer katalogowy: (611-2549)
Producent: VWR Collection
Opis: High performance micro balances and analytical balances should be placed in an environment where interfering vibration is at a minimum, to give fast r...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (390-0735)
Producent: VWR Collection
Opis: Regały i szafki, Półka ze stali nierdzewnej, Do: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: asecos
Opis: szafy bezpieczeństwa ognioodporne typ 90 ( odporność na ogień do 90 minut).
Producent: asecos
Opis: Bezpieczne i zatwierdzone przechowywanie niebezpiecznych, niepalnych substancji w miejscu pracy.
Producent: asecos
Opis: Fireproof safety cabinets, classified type 30 (fire resistant up to 30 minutes), safe, durable, robust and convenient with transport base and bicolour...
Producent: Metro International
Opis: These Super Erecta® Starter save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system offers a convenient way t...
Producent: Palbam
Opis: Bootie benches are designed as a swing over bench and a storage solution for booties/shoes.
Producent: Palbam
Opis: The modular bootie cabinets come in a variety of shelf lengths.
Numer katalogowy: (134-0501)
Producent: Palbam
Opis: This bench is specifically designed to assist in putting on over shoes - by supporting the foot with a small raised platform. Two or more benches can ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (METOL24WS)
Producent: Metro International
Opis: Shelf ledges for solid shelves. Sturdy ledges (101 mm) contain items on shelves. Spring-clip tabs included for attachment.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Metro International
Opis: Providing a complete shelving unit in a single box, Convenience Pak™ shelving is the easy-to-order alternative to separate shelving components.
...
Numer katalogowy: (METOCC9744A)
Producent: Metro International
Opis: Heavy duty construction baskets are 89 mm deep and can hold upto 182 kg of weight. Ideal for containing and displaying smaller items.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 290
no targeter for Bottom