  • Kryteria
    • Na stanie (2)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
stoy-wagowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/24/18990024.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (611-2536)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Weighing table, Płyta antywibracyjna, granit, Szer.xGłęb.xWys.: 560×450×65 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Dla szybkiego i rzetelnego odczytu mikrowagi i wagi analityczne powinny być umieszczone w miejscu, które pozwoli na zminimalizowanie zakłóceń i drgań....
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (611-1702)
Producent:  SARTORIUS BALANCES
Opis:   Weighing table, YWT09 balance table, wooden frame with cast stone slab insert, Colour of slab: Dark grey, Dimensions of slab (mm): 400×500, Szer.xGłęb.xWys.: 900×750×750 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  KOETTERMANN
Opis:   These balance benches are designed to maintain vibration free condition, so that even small quantities can be weighed accurately.
Made from epoxy...
Producent:  Bel-Art
Opis:   Weighing table, Vibration damping mounts, absorbs 16 Hz - 25 Hz vibrations, Szer.xGłęb.xWys.: 350×350×76 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5