Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Generatory gazu
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/78/18945278.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   Precision Hydrogen series hydrogen generators are suitable for carrier gas and flame gas at standard detection limits. Hydrogen purity: 99,9995%.
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   These Precision Nitrogen Trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Numer katalogowy: (PEAK10-9556)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   The Genius 1052 nitrogen generator is a proven solution for customers requiring nitrogen for their Leco modulators.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precis...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PEAK10-6355)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   The Genius 3055 nitrogen generator is designed with insulated compressor compartment and provide nitrogen flow and dry air to MP-AES applications.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PEAK10-6320)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   The Genius 3020 nitrogen generator combines two individual systems with separate Nitrogen outputs into a single compact unit, thus allowing two separa...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PEAK10-6022)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   The Genius 1220 nitrogen generator is designed to provide nitrogen flow to LCMS applications at a higher pressure.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PEAK42-1030EU)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   TOC gas generators produce up to 1500 ml/min of carrier/combustion gas from in house compressed air supply. They are recommended for NPOC (Non-purgeab...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 19
  1  2  3  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping