  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Generatory azotu
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/89/18989589.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  DOMNICK HUNTER GMBH
Opis:   These gas generators employ robust, field proven technology to produce ultra high purity nitrogen for critical life science, chemical analysis and spe...
Producent:  DOMNICK HUNTER GMBH
Opis:   These generators are designed for GC makeup gas and carrier gas applications. An integral heated platinum catalyst ensures carrier grade nitrogen free...
Producent:  DOMNICK HUNTER GMBH
Opis:   These nitrogen gas generators employ robust, field proven technology to produce high purity nitrogen for life science, chemical analysis and spectrosc...
Producent:  DOMNICK HUNTER GMBH
Opis:   Parker Domnick Hunter LC-MS nitrogen generators are specifically designed to meet the gas flow, purity and pressure requirements of the latest generat...
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   These generators are designed to be connected to an existing air supply and can cater for the requirements of LC-MS, LC-MS-MS, sample evaporators, ELS...
Numer katalogowy: (PEAK65-0001)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   This nitrogen generator has been engineered and designed as a gas delivery solution for ELSD, Compact Mass Spectrometer instruments and TLD readers wh...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   These Precision Nitrogen Trace generators produce "zero nitrogen" on demand from a compressed air source.
Numer katalogowy: (PEAK10-6022)
Producent:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Opis:   The Genius 1220 nitrogen generator is designed to provide nitrogen flow to LCMS applications at a higher pressure.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny