Drukuj
Wyszukano: Zmywarki laboratoryjne
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: MIELE
Opis: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Producent: MIELE
Opis: The PLW 8617 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Producent: MIELE
Opis: Glassware washing machines, APS 101 Sego, Segosoft Miele Edition (additional licences) for connection with a second or additional appliance, Ø 6×130 mm, Wymiary - szer. x gł. x wys.: Ø 6×130 mm
Producent: MIELE
Opis: The PLW 8615 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Producent: MIELE
Opis: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
Producent: MIELE
Opis: G 7896 DOS cabinet: for 1 to 4 DOS modules with containers.
Producent: MIELE
Opis: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Producent: MIELE
Opis: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Producent: MIELE
Opis: Zmywarki/dezynfekatory Miele stanowią profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia szkła laboratoryjnego przeznaczonego do badań analitycznych. Szczególni...
Numer katalogowy: (MIEL12036820)
Producent: MIELE
Opis: Basket kit for the treatment of laboratory glassware with injector nozzles & inserts.
j.m.: 1 * 1 SET
Producent: MIELE
Opis: Zmywarki PG 8583 Miele stanowią profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia szkła laboratoryjnego przeznaczonego do badań analitycznych. Szczególnie łago...
Producent: SMEG S.P.A.
Opis: The range of professional Smeg washing and disinfection machines is manufactured according to specific projects using professional materials and speci...
Producent: SMEG S.P.A.
Opis: This range of professional Smeg washing and thermal disinfection machines are manufactured using high quality materials and components in order to ach...
Numer katalogowy: (SMEGGW4090P)
Producent: SMEG S.P.A.
Opis: Display: 128×64 pixel.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (KLEI459960-0000)
Producent: KLEINFELD GMBH & CO.
Opis: This washer is used for rapid, safe washing and drying of cuvettes, tubes and small scale volumetric items up to approximately 22 mm OD.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF389600000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Economical, durable and gentle all-plastic washer for delicate glass or quartz cuvettes.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom