Drukuj
Wyszukano: Zgrzewarki
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (129-1160)
Producent: VWR Collection
Opis: Szybko i skutecznie uszczelnia woreczki, arkusze lub płaskie rurki z PP lub PE o grubości od 0,01 do 0,8 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Heat sealer, accessory, Plate carrier, 384-well, ALPS™
Producent: TUTTNAUER
Opis: Impulse sealing unit for sealing of medical products. Sterilisation of medical instruments is a critically important activity in medicine and dentistr...
Numer katalogowy: (MATRAB-0400)
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: ALPS™ 5000 is the next generation in plate sealing equipment offering fast sealing times, increased process customisation and all electric operation i...
Numer katalogowy: (732-0996)
Producent: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Zgrzewanie zapewnia doskonałą ochronę próbek z płytek do przechowywania i reakcyjnych w zastosowaniach obejmujących przechowywanie związków, archiwiza...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: EPPENDORF
Opis: The Eppendorf HeatSealer Family offers reliable and effective sealing of a variety of plates. When working with plates, only a tight and reproducible ...
Numer katalogowy: (731-0352)
Producent: Corning
Opis: Axygen® PlateMax® semi automatic plate sealer is ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of mic...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SEVEFS3604)
Producent: SEVERIN ELECTROGERAETE
Opis: For vacuum sealing bags.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Heat sealer, bag, Electronic
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom