Drukuj
Wyszukano: Urządzenia grzewcze
152  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"152"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: idealne do naczyń o nieregularnych kształtach doskonała odporność na korozję dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej Zaprojektowane do wypełniania piask...
Producent: VWR Collection
Opis: Kompaktowe płyty grzejne, z odporną chemicznie ceramiczną płytą. Podwyższony panel minimalizuje kontakt z odczynnikami i pozawala na łatwy odczyt i re...
Numer katalogowy: (444-2814)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® 700 series advanced hotplates deliver accurate and repeatable results. Low profile, space saving design takes up less space in the lab. Spill res...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (442-1269)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperatur...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (VELPF20700553)
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Nickel plated brass with cast iron foot.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Typ DIN.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Nickel plated brass with cast iron foot.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Nickel plated brass.
Numer katalogowy: (USBE1423)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Micro burner with piezo electric ignition and air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (451-3120)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Stainless steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 152
no targeter for Bottom