Drukuj
Palnik na naboje
Dostawca: Usbeck
451-0163EA 523 PLN
451-0163 451-2200
Palnik na naboje
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Palnik ze stali nierdzewnej na propan/butan. Do temperatur sięgających 1400°C.
  • Regulacja powietrza i zawór iglicowy
Ø × wys.: 105×215 mm
Informacje dodatkowe: Dostarczany z nabojem, zapasowe naboje oferowane jako akcesorium.