  • Kryteria
    • Na stanie (18)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "czasze-grzejne"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/92/18989392.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis:   PŁASZCZ GRZEJNY ELECTROMANTLE EM2000/CE,2000ML 1 * 1 SZT
Producent:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis:   Heater, Heating mantle, Electrothermal, No. of recesses: 3, Max. temperatura: 450 °C, Typ: EMEA30250/CE
Producent:  WINKLER GMBH
Opis:   Heater, Heating mantle, Pilz, Typ: WHG2 250, SS plug
Producent:  ITA-INSTRUMENTS LTD
Opis:   These laboratory heating mantles are designed for use by dedicated laboratory professionals, or for training in schools, colleges and universities. Th...
Producent:  WINKLER GMBH
Opis:   [EN]MANTLE HEATING MULTI-PLACES (6) EU 1 * 1 SZT
Producent:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis:   PŁASZC GRZEJNY EMV 100-250 ML EU/UK 1 * 1 SZT
Producent:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Opis:   For round bottom or high capacity flasks. Max. 450 °C, with or without temperature regulation. Flexible and replaceable heating element provides maxim...
Producent:  WINKLER GMBH
Opis:   [EN]MANTLE HEATING U2 5000ML 230V EU 1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 20
  1  2  3  Następny