  • Kryteria
    • Na stanie (23)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Płyty grzejne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/06/18989406.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Płyty grzejne VWR Advanced zostały zaprojektowane do aplikacji wymagających wyjątkowej dokładności, stabilności i powtarzalności. Ulepszone sterowanie...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kompaktowe płyty grzejne, z odporną chemicznie ceramiczną płytą Podwyższony panel minimalizuje kontakt z odczynnikami i pozawala na łatwy odczyt i reg...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Płyty grzejne VWR Professional zostały zaprojektowane do aplikacji wymagających wyjątkowej dokładności, stabilności i powtarzalności Ulepszone sterowa...
Producent:  STUART SCIENTIFIC
Opis:   Ceramic top plate (CB) or aluminium/silicon alloy top plate (SB)
Producent:  IKA
Opis:   Compact hotplates with a chemically resistant ceramic top. The elevated control panel minimises contact with spills and enables easy reading and adjus...
Producent:  VELP SCIENTIFIC
Opis:   Hotplates with coated aluminium alloy plates give even heat distribution. Choice of models with one or two plates.
Numer katalogowy: (SCOI285416420)
Producent:  SI Analytics
Opis:   Heater, Hotplate, SLH, ceramic coated stainless steel, Temp.: RT* +5..380 °C, Moc grzewcza: 500 W, Wymiary płyty: 190×190 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  STUART SCIENTIFIC
Opis:   Compact, general purpose hotplates designed for safety and performance. The hotplate has microprocessor control and an innovative LED based true °C te...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 35
  1  2  3  4  5  Następny 