Drukuj
Wyszukano: Homogenizatory
118  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"118"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Producent: VWR Collection
Opis: Te kompaktowe homogenizatory nadają się do wszystkich standardowych zadań dyspergowania i intensywnego mieszania. Agregaty są solidne, a ich stabilnoś...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (432-0366)
Producent: VWR Collection
Opis: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-0958)
Producent: VWR Collection
Opis: Sample volumes from 80 to 400 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Tłuczki i mikroprobówki wytwarzane są z PBTP w klasie 10 000, ISO 7, M5.5 Przeznaczone do homogenizacji komórek i tkanek roślinnych lub tworzenia zawi...
Numer katalogowy: (432-0367)
Producent: VWR Collection
Opis: Młynek VWR® jest przedstawicielem najnowszej generacji homogenizatorów kulkowych. Ekonomiczny system homogenizujący zaprojektowany do mielenia, lizy k...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Młynek kulkowy VWR® MAX jest podstawowym modelem homogenizatora firmy VWR z serii Bead Mill. Młynek kulkowy VWR MAX jest przeznaczony do rozdrabniania...
Numer katalogowy: (710-0953)
Producent: VWR Collection
Opis: Dispersing Element, Autoklawowalny pierścień uszczelniający Johnny, do płyty Steri-Blostev 12
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Kompaktowy i łatwy w użyciu homogenizator, dla próbek o objętości od 50 do 400 ml, skuteczny w przygotowaniu próbek stałych lub ciekłych w k...
Numer katalogowy: (710-2143)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® Star Blender 400 Silent to wysoce wydajne mieszalniki laboratoryjne do wydajnej homogenizacji próbek stałych. Dzięki sterylnym workom gwarantują ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (412-0167)
Producent: VWR Collection
Opis: Młyn kulowy do rozdrabniania małych objętości próbek. Może być użyty do wytrząsania/mieszania mikroprobówek i mikropłytek. Szeroki zakres zastosowań w...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (QSON4650)
Producent: QSONICA LLC
Opis: Flocell provides inline or continuous, large volume, batch sample processing. Flocell is ideal for mixing and dispersing applications.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: QSONICA LLC
Opis: A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogeni...
Numer katalogowy: (431-0205)
Producent: KINEMATICA
Opis: Elementy dyspersyjne , PT-DA 20/2EC-E192, Dla urządzeń: PT 4000, Zakres prędkości: 27 m/s, Stojan/Wirnik Ø: 15 / 20 mm, Objętość: 100 - 2500 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KINEMATICA
Opis: Ręczne, zakres objętości od 0,1 do 250 ml. Do dyspersji, homogenizacji, ekstrakcji, rozbijania komórek, mieszania, emulsyfikacji, zawieszania.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 118
no targeter for Bottom