Drukuj
VWR® Homogenizator VDI 12
Dostawca: VWR
VWR®
431-0125EA 4960 PLN
431-0125 431-0124 431-0109
VWR® Homogenizator VDI 12
Homogenizatory Homogenizatory ręczne
Model przenośny lub stacjonarny, zakres pojemności od 0,1 do 100 ml. Ergonomiczny, lekki, poręczny homogenizator, łatwy w obsłudze. Idealny do przygotowywania próbek do analizy np. RNA, DNA i w technice PCR, do homogenizacji tkanek, osadów i ścieków. Wysoki stopień homogenizacji skraca 10-krotnie czas przygotowania próbki w porównaniu do konwencjonalnych homogenizatorów.
Ergonomiczny, lekki, poręczny homogenizator, łatwy w obsłudze Idealny do przygotowywania próbek do analizy np RNA, DNA i w technice PCR, do homogenizacji tkanek, osadów i ścieków Wysoki stopień homogenizacji skraca 10-krotnie czas przygotowania próbki w porównaniu do konwencjonalnych homogenizatorów
  • Konstrukcja napędu umożliwia przyłączenie elementów homogenizujących marki VWR®, jak również innych wybranych producentów*
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyłącza silnik w przypadku wystąpienia chwilowego przeciążenia
  • Szybkozłączka umożliwia szybką i łatwą wymianę elementów homogenizujacych
  • Konstrukcja napędu umożliwia przyłączenie elementów homogenizujących marki VWR®, jak również innych wybranych producentów*. Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyłącza silnik w przypadku wystąpienia chwilowego przeciążenia. Szybkozłączka umożliwia szybką i łatwą wymianę elementów dyspergujących
Klasa ochrony IP wg DIN EN 60529: IP 30
Certyfikaty: Stopień ochrony zgodny z DIN EN 60529: IP 30
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez elementów homogenizujących, potrzebne akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Uwaga: * W sprawie pytań o elementy homogenizujące prosimy o kontakt z biurem Avantor.
* W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących elementów dyspergujących proszę kontaktować się z VWR