Drukuj
Wyszukano: Homogenizatory laboratoryjne
11  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Kompaktowy i łatwy w użyciu homogenizator, dla próbek o objętości od 50 do 400 ml, skuteczny w przygotowaniu próbek stałych lub ciekłych w k...
Numer katalogowy: (710-0958)
Producent: VWR Collection
Opis: Sample volumes from 80 to 400 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-2143)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® Star Blender 400 Silent to wysoce wydajne mieszalniki laboratoryjne do wydajnej homogenizacji próbek stałych. Dzięki sterylnym workom gwarantują ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: INTERSCIENCE
Opis: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Producent: Seward (FermionX)
Opis: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Producent: INTERSCIENCE
Opis: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Producent: Seward (FermionX)
Opis: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Producent: INTERSCIENCE
Opis: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Numer katalogowy: (SEWA4500/000/EU)
Producent: Seward (FermionX)
Opis: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (432-0161)
Producent: Seward (FermionX)
Opis: Designed for sample volumes from 80 to 400 ml, Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of labora...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IUL Instruments SA
Opis: These Masticator laboratory blenders include two paddles which gently homogenise samples for microbiological testing. The blenders can be used wi...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom