  • Kryteria
    • Na stanie (2)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Homogenizatory ultradźwiękowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/65/18989965.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  QSONICA LLC
Opis:   A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogeni...
Producent:  QSONICA LLC
Opis:   Homogeniser, Ultrasonic cell disruptor, Q125, Częstotliwość (kHz): 20, Pobór mocy (W): 125
Numer katalogowy: (QSONQ1375A-220)
Producent:  QSONICA LLC
Opis:   The Q1375 sonicator allows industrial-scale sample volumes to be processed in individual batches or flow-through applications.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BRANSON
Opis:   These ultrasonic cell disruptors/homogenisers are versatile laboratory units suitable for a broad range of liquid processing applications such as biol...
Producent:  BRANSON
Opis:   A series of sonifiers with advanced sample processing capabilities and a digital, intuitive menu driven interface.
Producent:  BANDELIN-ELECTRONIC
Opis:   A range of ultrasonic homogenisers to meet the requirements of laboratories for cell disruption, homogenisation , deagglomeration of nano particles, p...
Producent:  SONICS & MATERIALS
Opis:   Homogeniser, Ultrasonic cell disruptor, Vibra-Cell™, VCX 130, Power display: Digital (Watts and Joules), Częstotliwość (kHz): 20, Pobór mocy (W): 130, Pojemność próbki: 10 to 50 ml*
Producent:  SONICS & MATERIALS
Opis:   Homogeniser, Ultrasonic cell disruptor, Vibra-Cell™, VCX 1500, Power display: Digital (Watts and Joules), Częstotliwość (kHz): 20, Pobór mocy (W): 1500, Pojemność próbki: 4000 ml with standard probe*
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 9
  1  2  Następny