Drukuj
VWR®, Termohigrometr analogowy
Dostawca: VWR
620-0923EA 416 PLN
620-0923
VWR®, Termohigrometr analogowy
Higrometry Higrometry analogowe
Termohigrometr analogowy dla wszystkich środowisk, można go stosować wewnątrz inkubatorów, chłodziarek i zamrażarek. Instrument cechuje czarna skala temperatury oraz czerwona skala wilgotności, które kontrastują z jego białym tłem.
  • Zaokrąglona konstrukcja
  • Obudowa ze stali nierdzewnej
  • Duży i czytelny panel kontrolny
Dodatkowe informacje: Dostarczany z hakiem do montażu na ścianie.