  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wytwornice lodu
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/21/18989421.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  ZIEGRA EISMASCHINEN GMBH
Opis:   Ice machines for small and moderate requirements with storage and other accessories, this extensive range of propane (R290) ice machines offers soluti...
Producent:  SCOTSMAN
Opis:   The AF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
Producent:  SCOTSMAN
Opis:   The EF self contained ice flakers are air-cooled and manufactured from 304 stainless steel.
Producent:  SCOTSMAN
Opis:   Modular ice flakers is designed to produce hygienic, clear, pure ice ideal for medical and laboratory applications. It requires both a water and elect...
Numer katalogowy: (SCOMAFE424)
Producent:  SCOTSMAN
Opis:   AFE424 undercounter ice flakers with three-piece cabinets are constructed of durable rust-free rotocats plastic.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  LIEBHERR
Opis:   Compact granular ice makers for different uses in food, chemicals and pharmaceutical industries. Finishing 18/8 stainless steel.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF388740000)
Producent:  Bel-Art
Opis:   This compact device can be attached to a liquid CO₂ cylinder (not included) equipped with a dip tube to produce a ready-to-use 250 to 350 g block of d...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7