Drukuj
Wyszukano: Inkubatory
57  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: The ILCO 180 Premium offers optimal growth conditions for cell cultures and meets demanding requirements for best possible cell growth and maximum sam...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Chłodzone inkubatory z technologią Peltiera charakteryzują się doskonałą stabilnością i jednorodnością temperatury. Są energooszczędne i przyjazne dla...
Producent: VWR Collection
Opis: These compressor-cooled incubators with forced air convection provide a temperature range between 3 to 70 °C. Featuring a stainless steel (DIN 1.4016)...
Producent: VWR Collection
Opis: Inkubatory z chłodzeniem kompresorem zapewniają temperaturę z zakresu od 3 do 70 °C, z wymuszoną konwekcją powietrza i regulacją prędkości w...
Producent: VWR Collection
Opis: Inkubatory cyfrowe IL 10, IL 23 i IL 56 oferują ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie dla zastosowań mikrobiologicznych lub hematologicznych...
Producent: VWR Collection
Opis: These compressor-cooled incubators provide a temperature range between –10 to +100 °C with forced air convection and fan speed control (10 - 100%). Fe...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (390-0881)
Producent: VWR Collection
Opis: Inkubator cyfrowy z chłodzeniem IL 23R z technologią Peltiera oferuje ekonomiczne i zajmujące mało miejsca rozwiązanie do zastosowań mikrobiologicznyc...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (390-0963)
Producent: VWR Collection
Opis: INCU-Line® Tower to dwukomorowy inkubator ogólnego przeznaczenia z chłodzeniem i konwekcją naturalna. Ten cyfrowy inkubator chłodzony wykorzystujący t...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Inkubatory mikrobiologiczne INCU-Line® są przeznaczone do hodowli organizmów w jednorodnych temperaturach. Mają one zakres temperatur od 5 °C powyżej ...
Producent: Binder
Opis: Inkubatory Avantgarde.Line zapewniają stabilną i niezawodną inkubację kultur mikrobiologicznych i gwarantują powtarzalne wyniki rutynowych testów w la...
Numer katalogowy: (390-6032)
Producent: Binder
Opis: Kompaktowe urządzenie z kontrolą hydrauliczno-mechaniczną zapewnia precyzyjne, niezawodne warunki inkubacji. Optymalny zakres temperatur w 37 °C. Jedn...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Binder
Opis: Cooled Incubator, KB 115, Pojemność całkowita: 115 L, Obieg powietrza: Compressor cooling and heating elements, Zakres temperatury: −5…+100 °C, Fluktuacja temperatury: ±0,1 °C @ 37 °C, Zmienność temperatury w przestrzeni: ±0,2 °C @ 37 °C, Maksymalne obciążenie na półkę: 20, Ilość półek w standardzie (maksymalna): 2 (5), Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys.: 600×400×480 mm, Wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys.: 835×650×1025 mm, Waga: 105 kg
Producent: Binder
Opis: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Producent: Binder
Opis: CO₂ Incubator, CB 260, with O₂ control , Pojemność całkowita: 267 L, Obieg powietrza: Płaszcz powietrzny, Zakres temperatury: Ambient +4…60 °C, Fluktuacja temperatury: ±0,1 °C @ 37 °C, Zmienność temperatury w przestrzeni: ±0,3 °C @ 37 °C, Maksymalne obciążenie na półkę: 10 kg, Ilość półek w standardzie (maksymalna): (3/8), Wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys.: 740×785×1020 mm, Waga: 125 kg
Producent: Binder
Opis: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Producent: Binder
Opis: Energooszczędne inkubatory z chłodzeniem zostały zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od 4 do 100 °C. Wyposażone w system chłodzenia Peltiera...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom