Drukuj
Inkubator Oxitop® Box
Dostawca: WTW
OxiTop®
705-1017EA 18810 PLN
705-1017
Inkubator Oxitop® Box
Inkubatory Inkubatory kompaktowe
Pojemnik na stół z przezroczystą pokrywą na zawiasach, który może pomieścić maksymalnie 12 pomiarów OxiTop® jednocześnie lub 20 butelek Karlsruhe. Sprężarka jest wolna od CFC i posiada automatyczny system odszraniania z odparowaniem skroplin.
  • Temperatura jest ustalona na 20 ° C ± 0,5 ° C
  • Wentylator poprzeczny zapewnia równomierny rozkład temperatury
  • Podłączenie mieszadła IS 6 lub IS12
H×W×D: 375×425×600 mm