  • Kryteria
    • Na stanie (12)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Lampy UV
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/57/18989957.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  CONSORT
Opis:   UV lamp, UV lamp with filter, UV lamp, 200×85×60 mm, 1×4 W, Intensywność: 400 µW/cm², 365 nm, Szer.xGłeb.xWys. (mm): 200×85×60
Producent:  CAMAG
Opis:   These UV lamps with plastic housing are designed for TLC applications.
Numer katalogowy: (PIER95035)
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   This compact ultraviolet lamp is intended for longwave, midrange and shortwave UV applications (252 nm, 302 nm and 365 nm). The lamp's innovative desi...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SIMELD7220)
Producent:  TQC
Opis:   This robust, handheld rechargeable inspection spotlight is used to detect contaminations that react under UV-illumination and cannot be seen with nake...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SIMELD7290)
Producent:  TQC
Opis:   This TQC UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some or...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   UV lamp, Pocket size, UV mini lamp, longwave, with Nylon strap and flashlight, 201×51×32 mm, Field use, UVL-4F, 4 W, 365 nm, Szer.xGłeb.xWys. (mm): 201×51×32
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   Made of durable, lightweight plastic, these compact 4 W UV lamps can be used as a handheld instrument or hands-free in combination with an optional st...
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   These lightweight lamps can be used with the optional lamp stand for hands-free operation. Replacement tubes are also available.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 19
  1  2  3  Następny 