  • Kryteria
    • Na stanie (1)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Lampy UV z kabiną i okienkiem do podglądu
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/59/18989959.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   The C-10 cabinet is designed for use with compact UV lamps (4 W, such as models UVGL-15 or UVGL-25, or handheld UV lamps (6 W), such as the UVGL-58. T...
Numer katalogowy: (UVPA95-0020-05)
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   The large, lightweight plastic UV Chromato-Vue® viewing cabinet C-70G is designed for examining fluorescent samples in a fully lit environment.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (UVPA95-0257-02)
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   UV viewing cabinet, UVP, Chromato-Vue®, C-65, 2×8 W
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (UVPA95-0253-02)
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   UV viewing cabinet, With two UV tubes, UVP, Chromato-Vue®, C-75, 2×15 W, 254/365 nm
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (UVPA95-0022-02)
Producent:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis:   UV viewing cabinet, Chromato-Vue®, C-71, 4×15 W, 365 nm
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 5  z 5