Drukuj
Wyszukano: Światłomierze
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (662-0940)
Producent: VWR Collection
Opis: Podwójny wyświetlacz wyświetla luksy, stopoświece lub procentową różnicę w stosunku do punktu odniesienia oraz wybrane źródło światła (światło dzienn...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (TEST0563.1545)
Producent: TESTO
Opis: Lux meter testo 545 can measure the illuminance of all common light sources quickly, easily and precisely to ensure productivity, performance and heal...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (UVPA97-0015-02)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254, 365 and 302 nm UV wavelength...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Numer katalogowy: (620-3304)
Producent: TESTO
Opis: This luxmeter permits measurements of light intensity. It provides a sensor adjusted to the spectral sensitivity of the eye. A backlit display and an ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom