Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Oświetlenie
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/79/18989479.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"82"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Chłodzone biernie źródło światła zimnego VisiLight® LED3 z bez wentylatora może być stosowane do różnych zastosowań, takich jak zapewnienie jakości, e...
Producent:  VWR Collection
Opis:   The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Numer katalogowy: (631-0995)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Dwuramienna lampa LED jest świetną alternatywą dla tradycyjnych systemów oświetlenia halogenowego, którą można stosować zarówno w badaniach jak i prze...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Żarówka halogenowa (6 V/30 W), VWR®, 6 V/30 W
Numer katalogowy: (631-1086)
Producent:  VWR Collection
Opis:   The VisiLight® P-LED10 light source is designed with a double-P LED of 3,6 W for advanced light control.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   The high power 14 W LED source provides a pure white light (6300 K).
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These high power VisiLight® LED cold light sources are characterised by superior finishing quality. Due to the environmentally friendly LED technology...
Producent:  VWR Collection
Opis:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 82
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Następny