Drukuj
Kapilary do pomiaru temperatury topnienia
Dostawca: Cole Parmer
stuart®
621-2015EA 294 PLN
621-2015 621-2016
Kapilary do pomiaru temperatury topnienia
Probówki Kapilary do badania punktu topnienia
Manufactured from soda glass.
These tubes are easy to seal in a Bunsen flame and break into two.
Dodatkowe informacje: Supplied in robust tube holder.