Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Cold Light Sources
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/51/18945051.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Chłodzone biernie źródło światła zimnego VisiLight® LED3 z bez wentylatora może być stosowane do różnych zastosowań, takich jak zapewnienie jakości, e...
Producent:  VWR Collection
Opis:   The high power 14 W LED source provides a pure white light (6300 K).
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These high power VisiLight® LED cold light sources are characterised by superior finishing quality. Due to the environmentally friendly LED technology...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Halogenowe źródło światła zimnego VisiLight® CL 150 charakteryzuje się modułowością i elastycznością oraz nadaje się do różnych zastosowań badawczych ...
UOM:  1 * 1 SZT
Wycofano
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   These LED cold light sources for eco-friendly PURAVIS® light guides are driven by a multiple LED module and provide a powerful illumination system for...
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   This professional halogen cold light source for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides is developed with the full 150 W halogen spectrum...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis:   This compact LED cold light source for eco-friendly PURAVIS® light guides is driven by a single LED and provides a brightness equivalent to a 30 W hal...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (ZEIS4357009101000)
Producent:  ZEISS
Opis:   This cold light source is designed for stereomicroscopy. Control of intensity and six memory cells is via rotary push knob and LCD. Includes a filter ...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 15
  1  2  Następny