Drukuj
Wyszukano: Oświetlenie LED
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Producent: VWR Collection
Opis: Other optic versions (eg. flood or diffuse optics) or other colours or colour temperatures are available on request. Please contact your local Avantor...
Producent: VWR Collection
Opis: Światło padające VisiLight® I-LED z unikatowym modul-LED®, umożliwia łatwe dostosowanie koloru światła i kąta wiązki do dowolnej aplikacji po prostu p...
Numer katalogowy: (631-1086)
Producent: VWR Collection
Opis: The VisiLight® P-LED10 light source features two flexible arms with high efficiency LEDs (3,6 W).
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-1965)
Producent: VWR Collection
Opis: LED illumination, VWR®
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (631-1780)
Producent: VWR Collection
Opis: Moduł oświetleniowy został zaprojektowany jako część zapasowa dla mikroskopów takich jak Zeiss Standard 18. Oświetlenie LED o mocy 3 W o temperaturze ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-2676)
Producent: VWR Collection
Opis: The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SCHOTT AG Lighting and imaging
Opis: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. This saves space on the workbench and...
Numer katalogowy: (LEIM10450656)
Producent: LEICA MICROSYSTEMS
Opis: The Leica LED3000 NVI is ideal for viewing recesses and holes, since the light falls almost vertically on the sample. In contrast to coaxial illuminat...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Numer katalogowy: (630-2926)
Producent: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Opis: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: MOTIC
Opis: Oświetlenie LED, LED module (455 nm) and filter cube
Producent: MOTIC
Opis: LED microscope bulb
Producent: MOTIC
Opis: Oświetlenie LED, LED ring light, dimmable, 60T-B
Producent: MOTIC
Opis: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Numer katalogowy: (MOTI1101010100151)
Producent: MOTIC
Opis: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom