  • Kryteria
    • Na stanie (4)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kamery cyfrowe
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/17/18945117.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   The VisiCam plus cameras offer high resolution high speed live imaging and fit any microscope in educational, industrial or clinical use.
Numer katalogowy: (630-2668)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Thanks to the built-in 16 MB buffer memory, it delivers high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These cameras provide live images and video capture to an SD card or to connect to a PC.
Numer katalogowy: (630-2671)
Producent:  VWR Collection
Opis:   CMOS camera with high speed output, built-in buffer 32 Mb memory and image transmission.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-2669)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Scientific CMOS camera to deliver high frame rate and stable image transmission.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-2629)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wi-Fi CS-mount camera, VWR® VisiCam®, Rozdzielczość: 5,0 MP (PC) ; 2,0 MP (WiFi), CMOS, Exposure time: Automatic, Matryca: Micron C-MOS, 80 g
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-2968)
Producent:  VWR Collection
Opis:   High-speed microscope camera for premium performance.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (630-2957)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Mocowanie USB C i kamera mikroskopu okularu.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 25
  1  2  3  4  Następny