Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
    • Na stanie (6)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Młynki
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (412-0167)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Młyn kulowy do rozdrabniania małych objętości próbek. Może być użyty do wytrząsania/mieszania mikroprobówek i mikropłytek. Szeroki zakres zastosowań w...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (412-1111)
Producent:  IKA
Opis:   This batch mill performs two different types of grinding; impact grinding of hard, brittle or non-elastic materials by means of the high-grade stainle...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  IKA
Opis:   Continuously operating universal grinder with powerful drive. When using the grinding heads, the processed material passes through an interchangeable ...
Numer katalogowy: (412-0203)
Producent:  IKA
Opis:   The Tube Mill control is a highly versatile small batch mill with disposable grinding chambers thereby eliminating cross-contamination and cleaning ef...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis:   Mill, Ball mill, GSK, 1700 ml, base Ø 150 mm, height 222 mm
Producent:  Retsch GmbH
Opis:   Mill, Cutting, (* Depending on feed material and instrument configurations/settings)
Numer katalogowy: (412-1120)
Producent:  IKA
Opis:   This batch mill with stainless steel chamber is suitable for dry grinding of hard and brittle substances.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (IKAA4020700)
Producent:  IKA
Opis:   This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 34
  1  2  3  4  5  Następny