Drukuj
Suszarka, E 28
Dostawca: Binder
466-3161EA 6220 PLN
466-3161
Suszarka, E 28
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Wytrzymała kompaktowa suszarka/sterylizator z hydraulicznym termostatem mechanicznym i ustawieniem temperatury przez termometr z wyjściem analogowym.
  • Regulowana klapa wentylacyjna
  • Opcja modeli z lub bez zabezpieczenia temperaturowego klasy 1 (DIN 12880)
  • Zegar od 0 do 120 min
  • Analogowy wyświetlacz temperatury
Certyfikaty: Ochrona IP zgodnie z DIN EN 60529: IP 20
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma półkami chromowanymi.