Drukuj
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza, WU 6100
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
466-2310EA 103050 PLN
466-2310 466-2311
Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza, WU 6100
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Ten piec z wymuszonym obiegiem powietrza jest idealny do testowania materiałów wysokiej jakości, dla wymaganej obróbki cieplnej do 500 °C.
  • Sterownik elektryczny Thermicon P ze stoperem, 9 segmentów
  • Zapewnia dokładny i równomierny rozkład temperatury, wybrana temperatura jest precyzyjnie utrzymywana
  • Wylot powietrza z odpowietrznikiem
  • Doskonała izolacja termiczna zapewnienia niskie zużycie energii, temperatura powierzchni (40 to 60 °C) nie powoduje ryzyka oparzenia
Ochrona bezpieczeństwa: klasa 2 (DIN 12880, część 1).
Dostępne różne warianty.