Procesy obróbki cieplnej, w których uwalniane są łatwopalne rozpuszczalniki, mogą wytwarzać potencjalnie wybuchowe mieszanki, kiedy wchodzą w kontakt z powietrzem. Suszarki FT 6060 zapobiegają tworzeniu się niebezpiecznych warunków podczas obróbki cieplnej, dzięki przepuszczaniu powietrza przez komorę. Przeznaczona do stosowania w przemyśle elektrycznym, chemicznym, farmaceutycznym oraz lakierniczym, do obróbki cieplnej wyrobów gotowych lub półproduktów.
- Może być używana z nieograniczoną ilością rozpuszczalnika. FT 6060 oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa dla rutynowych operacji
- Przeznaczona do stosowania z rozpuszczalnikami klasy temperaturowej T1, T2, T3, T4 oraz z wybuchowymi grupy IIA, IIB, gdzie są używane lub uwalniane w niewiadomych ilościach
- Proste rozmieszczenie elementów sterujących w jednostce przełączania ułatwia łatwą i bezpieczna pracę
- Ciągły przepływ świeżego powietrza, aby rozproszyć uwolnione opary rozpuszczalnika
- Mikroprocesorowy regulator temperatury, niezależne zabezpieczenie górnej granicy temperatury, alarm wizualny, regulacja drzwi
Certyfikaty: Klasa Ochrony IP zgodnie z normą DIN EN 60529: IP 54
Dodatkowe informacje: W komplecie z dwoma chromowanymi półkami z siatki drucianej i tacki na skropliny ze stali nierdzewnej.
Uwaga: Przepływ powietrza wymaga opcjonalnego źródła zewnętrznego, urządzenie nie posiada wentylatora.