Drukuj
VWR® VENTI-Line®, Suszarki z konwekcją wymuszoną
Dostawca: VWR
VWR®
466-3519EA 0 PLN
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Suszarki z konwekcją wymuszoną
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Drying ovens with forced air circulation, which are ideal for routine drying and heating applications when short drying times are required. Ovens feature adjustable ventilation by means of manually adjustable ventilation slide and 50 mm Ø exhaust duct at the rear of the unit.
  • Sterownik mikroprocesorowy.
  • Zintegrowany zegar może być ustawiony na tryb ciągły lub czasowego: 0 do 999 min lub 0 do 99,9 godz.
  • Ochrona przed przegrzaniem z widocznym alarmem (termostat bezpieczeństwa 3.1).
  • Temperatura ustawiana z dokładnością co 1 °C
Dodatkowe informacje: Dostarczane z dwoma chromowanymi półkami