  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Piece muflowe i piece do spopielania
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/48/18374048.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   Electrically heated muffle furnaces are ideal for daily laboratory use. Units feature rust-free, textured stainless steel exteriors. The furnances hav...
Numer katalogowy: (NABENA-0361D2)
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   The outstanding temperature uniformity of this chamber furnace with air circulation provides ideal process conditiones for annealing, curing, solution...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   These models are especially designed for ashing in the laboratory. Units feature rust-free, textured stainless steel exteriors. A special air intake a...
Numer katalogowy: (455-0534)
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   Chamber furnaces for annealing, hardening and brazing.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (NABETOP16/R)
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   Piec, Top 16/R for hobby ceramics, porcelain painting, and for small fusing jobs, Objętość: 16 l, Maks. temp.: 1300 °C, Moc silnika: 2600 W, Szer.×Głęb.xWys. wewn.: Ø 290×230 mm, Szer. x gł. x wys. zewn. (mm): 440×590×530 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   With an excellent price/performance ratio, these compact, lightweight muffle furnaces are ideal for many laboratory applications. Units feature double...
Producent:  NABERTHERM GMBH
Opis:   Benchtop chamber furnaces for annealing, hardening and brazing.
Producent:  Heraeus
Opis:   Piec, K114 Thermicon®, Objętość: 3,5 l, Maks. temp.: 1100 °C, Moc silnika: 1700 W, Szer.×Głęb.xWys. wewn.: 170×160×130 mm, Szer. x gł. x wys. zewn. (mm): 456×570×646 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 12
  1  2  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping