Drukuj
Wyszukano: Piece do hybrydyzacji
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (732-2956)
Producent: VWR Peqlab
Opis: A flexible and cost effective platform for any laboratory, the PerfectBlot can accommodate multiple 150 mm or 300 mm bottles at temperatures up to 80 ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (732-4301)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The HybriLinker oven combines an HB-1000 hybridisation oven with a CX-2000 crosslinker with operation independent of one another. The crosslinker port...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (732-4300)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The Hybridiser oven heats up fast and can be stacked to make the best use of available space. The variable speed control enables consistent saturation...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (732-4315)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The Minidizer oven is designed as a personal desk-top unit that is both compact and portable. It is ideal for use in start-up laboratories or those wi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (732-4316)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: The ultimate oven for multiple motion options, the Multidizer oven comes with both a rotary wheel (in the lower chamber) and a reciprocating shaker tr...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole Parmer
Opis: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Producent: Cole-Parmer
Opis: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Numer katalogowy: (731-0512)
Producent: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (731-0501)
Producent: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOEI240200-2EU)
Producent: BOEKEL SCIENTIFIC
Opis: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom