Drukuj
Wyszukano: Mikrofalówki
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SMEG S.P.A.
Opis: Microwave oven universale stainless steel have freestanding microwave oven with grill.
Producent: CEM
Opis: Microwave oven, MARSXpress Vessel Starter Set, PFA, 40 place, 75 ml
Numer katalogowy: (CEMA920085)
Producent: CEM
Opis: SAM-255 with IntelliTemp™ infrared temperature control provides rapid drying of all types of samples. Workstation can analyse large sized samples for ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (CEMAS-924560)
Producent: CEM
Opis: This rapid microwave ashing system consists of a microwave heating system containing a 5 L chamber which can be heated to 1000 °C or a 1,8 L chamber w...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KOEHE-1753)
Producent: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Stainless steel exterior and interior.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom