Drukuj
Suszarki próżniowe, seria VD i VDL
Dostawca: Binder
466-3221EA 61560 PLN
466-3221
Suszarki próżniowe, seria VD i VDL
Piece i suszarki Piece próżniowe
Próżniowe suszarki z komorami wewnętrznymi ze stali nierdzewnej. Wszystkie urządzenia są wyposażone w kontroler mikroprocesorowy o dwóch programach po 10 sekcji lub alternatywnie jeden program o 20 sekcjach. Odstęp czasowy jednej sekcji można ustawić na maksymalnie 99,59 lub 999,59 godzin dla wszystkich sekcji programu. Urządzenia są wyposażone w regulowane zabezpieczenie TWB klasy 2 z alarmem wizualnym. Zgodność ze standardami GLP/GMP zapewnia zintegrowany interfejs RS422 i opcjonalne oprogramowanie APT-COM™ DataControlSystem.
Dodatkowe informacje: Delivery information: Supplied with two aluminium expansion shelves. VDL models require compressed air or a protective gas.
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20-VD and IP 54-VDL.
Dodatkowe informacje: Supplied with two aluminium expansion shelves. VDL models require compressed air or a protective gas.