Suszarki próżniowe z komorami ze stali nierdzewnej, armaturą próżniową, przewodami rurowymi i zaworem kulowym. Urządzenia są przeznaczone do łagodnego suszenia wrażliwych na ciepło próbek, posiadają regulowane zabezpieczenie temperaturowe, klasa 2 (DIN 12880, część 1).
- Modele M z płaszczem grzejnym o maksymalnej temperaturze +200°C, transfer ciepła odbywa się z komory próżniowej przez półki do wsadu
- Modele P z podgrzewanymi półkami o maksymalnej temperaturze 300°C. Półki zawierają nagrzewnice, a ciepło jest przekazywane bezpośrednio do wsadu
- Szybki czas nagrzewania i nawet do 6 razy szybsze czasy procesów w porównaniu do standardowych metod suszenia dla modeli P
- Mikroprocesorowy regulator temperatury Kelvitron® z cyfrowym wyświetlaczem ustawień lub aktualnych wartości dla modeli z płaszczem grzejnym, modele z podgrzewanymi półkami posiadają regulator wielokanałowy Digicon®
- Modele BL do bezpiecznego suszenia próbek zawierających palne rozpuszczalniki; z systemem wymuszonego uwolnienia gazu obojętnego, który zapobiega tworzeniu się mieszanin wybuchowych w komorze w przypadku wycieku
Wszystkie modele posiadają port dostępu DN 25 na tylne ścianie (z wyjatkiem VT 6025), wyświetlacz analogowy, dwa różne zawory wentylacyjne do szybkiej i precyzyjnej, łagodnej wentylacji komory, (z wyjątkiem VT 6025 - tylko szybki zawór w standardzie). Wszystkie modele wyposażone są w przyłącze gazu obojętnego dla kontrolowania atmosfery (z wyjątkiem VT 6025). Modele BL mają podwójne drzwiczki wykonane z bezpiecznego szkła, stała wentylacja panelu sterowania poprzez dwa niezależnie sterowalne wentylatory, aby uniknąć wycieku rozpuszczalnika i aktywacji elementów grzejnych <80 mbar.
Certyfikaty: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Uwaga: Suszarki próżniowe maja stałą wysokość półek: * wysokość górnej półki: 140 mm, dolnej: 119 mm. ** wysokość górnej półki: 146 mm, dwóch dolnych: 119 mm.