  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
napeniacze-do-naczyn-petriego
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/42/18989642.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (PBIB13120)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This compact instrument from stainless steel dispenses medium automatically to Petri dishes.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BIOTOOL AG
Opis:   PetriSwiss PS 20 fills 20 dishes directly in the PetriRack. There is no need for manual stacking or any other manual operations. It is ideal for produ...
Producent:  BIOTOOL AG
Opis:   PetriSwiss PS 200 and 400 automatically fill and stack Petri dishes in removable safety racks. The unit takes the lowest dish from the stack and place...
Producent:  BIOTOOL AG
Opis:   [EN]PETRISWISS PS900, DISH FILLER, 90MM 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 4  z 4