Drukuj
Dozownik mechaniczny Multipette® M4
Dostawca: Eppendorf
Multipette®
613-2941EA 0 PLN
613-2941 613-2927 613-2890
Dozownik mechaniczny Multipette® M4
Pipety Dozowniki seryjne
Manualny dozownik, zaprojektowany dla maksymalnej łatwości użytkowania, precyzyjny i elastyczczny w zakresie wyboru objętości i wymiany końcówek Combitip advanced®.
  • Łatwa zmiana objętości do 1 µl do 10 ml
  • Wyświetlacz objętości z automatycznym rozpoznawaniem końcówki Combitip®
  • Do 100 cykli dozowania z jednego napełnienia, zintegrowany krokomierz
  • Możliwość dozowania 112 różnych wielkości
  • Łatwość w wyrzucaniu końcówek Combitip® gwarantuje zachowanie czystości
Zaawanowane końcówki Combitip® zapewniają odpowiednią objętość dozowana za każdym razem, niezależnie od gęstości cieczy lub jej właściwości. Funkcja ta gwarantuje bezpieczniejsze warunki pracy z radioaktywnymi, agresywnymi cieczami lub płynami o wyższym ciścieniu pary.