Drukuj
VWR®, Pipety jednokanałowe, elektroniczne, regulowana objętość
Dostawca: VWR
VWR®
613-0400EA 1410 PLN
613-0400 613-0401 613-0402 613-0403 613-0404 613-0405 613-0406 613-0407
VWR®, Pipety jednokanałowe, elektroniczne, regulowana objętość
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Lekkie, ergonomiczne mikropipety, nie męczą rąk podczas powtarzających się operacji Są one wyposażone w silnik krokowy sterowany mikroprocesorem do dozowania bardzo dokładnych ilości za pomocą tłoka i łącznika optycznego, który monitoruje położenie tłoka w celu zagwarantowania, że ruch jest powtarzany z absolutną precyzją każdym razem.
  • Szeroki wyświetlacz LCD i wygodny interface.
  • Możliwość zapamiętania do 9 różnych ustawień pipety.
  • Uruchamiany program ,,self-test'' zapewnia precyzję pipetowanych objętości i przedłuża żywotność baterii.
  • Funkcja automatycznej kalibracji
Informacje do zamówienia: Dostarczany z jednym akumulatorem litowo-jonowym, jednym zaciskiem do mocowania na półce i jednym adapterem do ładowania akumulatora w mikropipecie.