Drukuj
Wyszukano: Systemy oczyszczania białek
295  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"295"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin offers superior dynamic binding capacity with excellent alkaline stability ...
Producent: Avantor
Opis: Czynniki na bazie krzemionki stosowane do oczyszczania białek w oparciu o hydrofobowość wywoływaną przez sól różnicową. Tryb mieszany zapewnia wyjątko...
Producent: Avantor
Opis: Płytki J.T.Baker® Bakerbond® do izolowania białek umożliwiają szybkie usuwanie białek z próbek biologicznych.
Producent: Avantor
Opis: Płytki J.T.Baker® BAKERBOND® do ekstrakcji wspomaganej cieczą (SLE) są idealną i szybszą alternatywą dla tradycyjnych metod ekstrakcji ciecz-ciecz i u...
Numer katalogowy: (786-391)
Producent: G-Biosciences
Opis: Immobilised D-galactose resin
j.m.: 1 * 5 mL
Producent: G-Biosciences
Opis: For the rapid purification of soluble, 6X His or GST tagged proteins.
Producent: G-Biosciences
Opis: The Pearl™ IgG purification resin allows for the one-step purification of immunoglobulin G from serum. The resin binds the high abundant, non-IgG prot...
Producent: G-Biosciences
Opis: The SpinOUT™ GT-100, GT-600 and GT-1200 columns are versatile, spin format columns for the desalting and buffer exchange of protein solutions ranging ...
Producent: G-Biosciences
Opis: Cationic resin columns
Producent: G-Biosciences
Opis: Immobilised Protein A and G are designed for binding the constant domains of immunoglobulin (Ig) molecules. Immobilised Protein A is coupled to 6% hig...
Producent: G-Biosciences
Opis: Cobalt chelating resin, for the purification of 6X His proteins
Producent: G-Biosciences
Opis: Nickel chelating resin, 0,2 ml spin column
Producent: G-Biosciences
Opis: Streptavidin Resin is designed for the single step small and large scale affinity purification of proteins and antibodies with a biotin tag. Biotin, a...
Numer katalogowy: (IMMRIR1010)
Producent: ImmunoReagents
Opis: ImmunoReagents Goat IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal o...
j.m.: 1 * 2 mL
Numer katalogowy: (IMMRIR1009)
Producent: ImmunoReagents
Opis: ImmunoReagents Donkey IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
j.m.: 1 * 2 mL
Numer katalogowy: (IMMRIR1014)
Producent: ImmunoReagents
Opis: ImmunoReagents Rabbit IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
j.m.: 1 * 2 mL
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 295
no targeter for Bottom